1-Klorbutan, vattenfri 99.5%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
433820010 433821000
433820010.EA 1950 SEK
433820010. 433821000.
1-Klorbutan, vattenfri 99.5%, AcroSeal®
1-Klorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Kokpunkt: 77…78 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –123 °C
Densitet: 0,88 g/cm³
Flampunkt: –12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001009
CAS nummer: 109-69-3
UN: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %