Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
Ethyl 3-hydroxyhexanoate
E0788-100G
E0788-25G
TCIAE0788-100GEA
2400
SEK
TCIAE0788-100G
TCIAE0788-25G
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0%
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Formel:
C₈H₁₆O₃ MW: 160,21 g/mol Kokpunkt: 92°C Flampunkt: 94°C |
MDL Number:
MFCD00036604 CAS nummer: 2305-25-1 EINECS: 218-973-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |